Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Entlüftungskappe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15873875 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15873875 3 l 4 Stück
15853875 2 l 6 Stück
15893875 5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15873875 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 431282
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Corning™ Erlenmeyer- und Fernbach-Kulturflaschen eignen sich ideal für Schüttelkulturen und zur Lagerung. Ersatzkappen für 2 l, 3 l und 5 l Kolben erhältlich.
  • Konstruktion aus Glykol-modifiziertem Polyethylenterephthalat: USP Werkstoffe der Klasse VI bieten hervorragende optische Klarheit und mechanische Festigkeit.
  • Volumenbereich von 2 l bis 5 l
  • Eingegossene Graduierungen für Genauigkeit (±5%)
  • Entlüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitiger Sicherstellung der Sterilität und Vermeidung von Leckagen
  • Einzeln verpackt
  • Sterilitätssicherungsniveau (SAL) von 10 −6
  • RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 3 l
Material PETG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen der Shaker-Kultur und Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbitalschüttler
Enthält Belüftete Verschlusskappe
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Form Fernbach
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Mouth Style Schraubgewinde
Sterilität Steril
Bodenform Ohne Schikanen
Verschlusstyp Belüftet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.