Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PELP1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PPPLACALQAFSLGQREDSLEVSSFCSEALVTCAALTHPRVPPLQPMGPTCPTPAPVPPPEAPSPFRAPPFHPPGPMPSVGSM The PELP1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PELP1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 27043 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PELP1 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | HMX3, MNARmodulator of nongenomic activity of estrogen receptor, Modulator of non-genomic activity of estrogen receptor, P160, proline and glutamic acid rich nuclear protein, proline, glutamate and leucine rich protein 1, proline, glutamic acid and leucin |
| Gensymbol | PELP1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.