Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Birnenförmige Flaschen mit konischem Verbindungsboden
Artikelnummer. 10693501
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
Schliffverbindung:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10693501
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03031428
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Destillation und Verdampfung mit einfacher Probenentnahme. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Reduzieradapter mit Schliffverbindungen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Gemäß DIN 12383
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Schliffverbindung 14/23 NS
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm