Learn More
PDLIM7 Antibody (S05-5A1), R&D Systems™
Artikelnummer. 18606133 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606133 50 μg 50 Mikroliter
18647163 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18606133 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31973450ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
PDLIM7 Monoclonal antibody specifically detects PDLIM7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PDLIM7
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S05-5A1
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias 1110003B01Rik, ENIGMAProtein enigma, LIM domain protein, LIM mineralization protein, LMP, LMP1, PDZ and LIM domain 7 (enigma), PDZ and LIM domain protein 7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human PDLIM7 (Uniprot # Q9NR12)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9260
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus