missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDK2 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30495916 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30495916 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30495916 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338067AF405

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PDK2 Polyclonal antibody specifically detects PDK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDK2
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, lipoamide, kinase isozyme 2, mitochondrial, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 2, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 2, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-407 of human PDK2 (NP_002602.2).,, Sequence:, PTMAQGVLEYKDTYGDDPVSNQNIQYFLDRFYLSRISIRMLINQHTLIFDGSTNPAHPKHIGSIDPNCNVSEVVKDAYDMAKLLCDKYYMASPDLEIQEINAANSKQPIHMVYVPSHLYHMLFELFKNAMRATVESHESSLILPPIKVMVALGEEDLSIKMSDRGGGVPLRKIERLFSYMYSTAPTPQPGTGGTPLAGFGYGLPISRLYAKYFQGDLQLFSMEGFGTDAVIYLKALSTDSVERLPVYNKSAWRHYQTIQEAGDWCVPSTEPKNTSTYRVS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5164
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.