Learn More
Abnova™ PDCD6IP Recombinant Protein
Marke: Abnova™ H00010015-P01.10ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH20066 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
121.11 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
10 μg | |
MATFISVQLKKTSEVDLAKPLVKFIQQTYPSGGEEQAQYCRAAEELSKLRRAAVGRPLDKHEGALETLLRYYDQICSIEPKFPFSENQICLTFTWKDAFDKGSLFGGSVKLALASLGYEKSCVLFNCAALASQIAAEQNLDNDEGLKIAAKHYQFASGAFLHIKETVLSALSREPTVDISPDTVGTLSLIMLAQAQEVFFLKATRDKMKDAIIAKLANQAADYFGDAFKQCQYKDTLPKEVFPVLAAKHCIMQANAEYHQSILAKQQKKFGEEIARLQHAAELIKTVASRYDEYVNVKDFSDKINRALAAAKKDNDFIYHDRVPDLKDLDPIGKATLVKSTPVNVPISQKFTDLFEKMVPVSVQQSLAAYNQRKADLVNRSIAQMREATTLANGVLASLNLPAAIEDVSGDTVPQSILTKSRSVIEQGGIQTVDQLIKELPELLQRNREILDESLRLLDEEEATDNDLRAKFKERWQRTPSNELYKPLRAEGTNFRTVLDKAVQADGQVKECYQSHRDTIVLLCKPEPELNAAIPSANPAKTMQGSEVVNVLKSLLSNLDEVKKEREGLENDLKSVNFDMTSKFLTALAQDGVINEEALSVTELDRVYGGLTTKVQESLKKQEGLLKNIQVSHQEFSKMKQSNNEANLREEVLKNLATAYDNFVELVANLKEGTKFYNELTEILVRFQNKCSDIVFARKTERDELLKDLQQSIAREPSAPSIPTPAYQSSPAGGHAPTPPTPAPRTMPPTKPQPPARPPPPVLPANRAPSATAPSPVGAGTAAPAPSQTPGSAPPPQAQGPPYPTYPGYPGYCQMPMPMGYNPYAYGQYNMPYPPVYHQSPGQAPYPGPQQPSYPFPQPPQQSYYPQQ | |
AIP1/Alix/DRIP4/HP95/MGC17003 | |
PDCD6IP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10015 | |
PDCD6IP (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PDCD6IP | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ PDCD6IP Recombinant Protein > 10μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur