Learn More
Abnova™ PDCD6IP Recombinant Protein
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20066
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 10015
Molekulargewicht 121.11
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16134372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010015-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16144372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010015-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH20066
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
121.11
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PDCD6IP
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10015
PDCD6IP (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MATFISVQLKKTSEVDLAKPLVKFIQQTYPSGGEEQAQYCRAAEELSKLRRAAVGRPLDKHEGALETLLRYYDQICSIEPKFPFSENQICLTFTWKDAFDKGSLFGGSVKLALASLGYEKSCVLFNCAALASQIAAEQNLDNDEGLKIAAKHYQFASGAFLHIKETVLSALSREPTVDISPDTVGTLSLIMLAQAQEVFFLKATRDKMKDAIIAKLANQAADYFGDAFKQCQYKDTLPKEVFPVLAAKHCIMQANAEYHQSILAKQQKKFGEEIARLQHAAELIKTVASRYDEYVNVKDFSDKINRALAAAKKDNDFIYHDRVPDLKDLDPIGKATLVKSTPVNVPISQKFTDLFEKMVPVSVQQSLAAYNQRKADLVNRSIAQMREATTLANGVLASLNLPAAIEDVSGDTVPQSILTKSRSVIEQGGIQTVDQLIKELPELLQRNREILDESLRLLDEEEATDNDLRAKFKERWQRTPSNELYKPLRAEGTNFRTVLDKAVQADGQVKECYQSHRDTIVLLCKPEPELNAAIPSANPAKTMQGSEVVNVLKSLLSNLDEVKKEREGLENDLKSVNFDMTSKFLTALAQDGVINEEALSVTELDRVYGGLTTKVQESLKKQEGLLKNIQVSHQEFSKMKQSNNEANLREEVLKNLATAYDNFVELVANLKEGTKFYNELTEILVRFQNKCSDIVFARKTERDELLKDLQQSIAREPSAPSIPTPAYQSSPAGGHAPTPPTPAPRTMPPTKPQPPARPPPPVLPANRAPSATAPSPVGAGTAAPAPSQTPGSAPPPQAQGPPYPTYPGYPGYCQMPMPMGYNPYAYGQYNMPYPPVYHQSPGQAPYPGPQQPSYPFPQPPQQSYYPQQ
AIP1/Alix/DRIP4/HP95/MGC17003
PDCD6IP