Learn More
PDCD6IP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PDCD6IP
Konzentration 0.14 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12422-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840134
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12422-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Apoptotic linked-gene-product 2 (ALG-2) interacting protein X (ALIX) is a conserved adaptor protein which is ubiquitously expressed. Alix was originally reported to play a role in apoptosis but has recently been shown to be involved in other cellular mechanisms including endosomal sorting, endocytosis, viral buding and actin cytoskeleton assembly.
Spezifikation
Spezifikation
PDCD6IP
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8WUM4, Q9QZA2, Q9WU78
10015, 18571, 501083
PDCD6IP Fusion Protein Ag3074
Primary
-20°C
PDCD6IP
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AIP1, ALG 2 interacting protein 1, Alix, DRIP4, HP95, KIAA1375, PDCD6 interacting protein, PDCD6IP
Pdcd6ip
IgG
Antigen Affinity Chromatography