Learn More
PDCD6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PDCD6
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12303-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829943
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12303-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
An increased intracellular Ca2+ concentration induces apoptotic cell death. Transiently elevated Ca2+ concentrations are required for glucocorticoid-mediated and T cell receptor-mediated pathways, leading to T cell apoptosis. ALG-2 (for apoptosis-linked gene 2) is a Ca2+ -binding protein that participates in regulatory events occuring late in the apoptotic program and where several death signals converge. ALG-2 is a protein expressed in normal brain, and to a greater extent in ischemic brain. The ALG-2 protein contains five EF-hand-like motifs and shares homology with members of the penta EF-hand family, which includes Calpain small subunits sorcin and Grancalcin.
Spezifikation
Spezifikation
PDCD6
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
G3V7W1, O75340, P12815
10016, 18570, 308061
PDCD6 Fusion Protein Ag2949
Primary
-20°C
PDCD6
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ALG 2, ALG2, PDCD6, PEF1B, programmed cell death 6
Pdcd6
IgG
Antigen Affinity Chromatography