missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDCD2L Antibody (5F9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18546823 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18546823 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18546823 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00084306M01

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PDCD2L Monoclonal antibody specifically detects PDCD2L in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDCD2L
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 5F9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer AAH06146
Gen-Alias MGC13096, programmed cell death 2-like, programmed cell death protein 2-like
Wirtsspezies Mouse
Immunogen MGC13096 (AAH06146, 80 a.a. ∽ 179 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. CACPGCSTGGARSWKVFRSQCLQVPEREAQDAQKQGNSLAAEDWCEGADDWGSDTEEGPSPQFTLDFGNDASSAKDVDWTARLQDLRLQDAVLGAAHPVP
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84306
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.