Learn More
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5133-RBM4-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970618
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Spezifikation
PDCD1 / PD1 / CD279
Cell Surface and Cytoplasmic
PDCD1/1410R
Unconjugated
NP_016859782
Rabbit
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
5133
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PDCD1
Human recombinant PDCD1 protein fragment
TY cells or Tonsil.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™ > 100 μg