Learn More
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen PDCD1 / PD1 / CD279
Klon PDCD1/1410R
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960618
Unterlagen ansehen
EnquireBio
5133-RBM4-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15970618
Unterlagen ansehen
EnquireBio
5133-RBM4-P1
100 μg
523.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
PDCD1 / PD1 / CD279
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
5133
Human recombinant PDCD1 protein fragment
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
55kDa
PDCD1/1410R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_016859782
PDCD1
IgG
Protein A/G Purified
Cell Surface and Cytoplasmic
TY cells or Tonsil.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™