missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18122469 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18122469 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18122469 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237693

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PDAP1 Polyclonal specifically detects PDAP1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PDAP1
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 2 - 10 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_055706.1
Gen-Alias HASPP28, PAP1PDGFA-associated protein 1, PAP28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein, PDGFA associated protein 1, PDGF-associated protein
Gensymbole PDAP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody maps to a region between residue 1 to 50 of human PDGFA Associated Protein 1 using the numbering given in entry NP_055706.1 (GeneID 11333).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11333
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.