Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Das PCR Produkt Vorsequenzierungskit nutzt eine neuartige, enzymatische Reinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne dass weitere Schritte zur Aufreinigung oder Trennung erforderlich sind.
110.00 CHF - 1512.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Aufreinigung |
Produktlinie | ExoSAP-IT™ |
Proteinform | Rekombinant |
Forschungskategorie | Genetische Krankheiten |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15637748
|
Applied Biosystems™
70995.1.KT |
100 |
110.00 CHF
100 Reaktionen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15647748
|
Applied Biosystems™
70996.1.KT |
500 Reaktionen |
436.00 CHF
500 Reaktionen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15657748
|
Applied Biosystems™
70997.1.KT |
2000 |
1512.00 CHF
2000 Reaktionen |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern. | |
ExoSAP-IT™ | |
Genetische Krankheiten |
DNA-Aufreinigung | |
Rekombinant | |
Trockeneis |