Learn More
Applied Biosystems™ PCR Product Pre-Sequencing Kit
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100
2000
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Beschreibung
- Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
- Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
- Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
- Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern. |
| Beschreibung | PCR Product Pre-Sequencing Kit, 2000 rxns, rekombinant, PCR-Aufreinigung, verwendet eine neuartige, enzymatische Aufreinigungsmethode zur Vorbehandlung von PCR-Produkten vor der Sequenzierung, ohne jegliche nachfolgende Aufreinigung oder Trennschritte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Aufreinigung |
| Anzahl Reaktionen | 2000 |
| Produktlinie | ExoSAP-IT |
| Proteinform | Rekombinant |
| Menge | 2000 reactions |
| Forschungskategorie | Genetische Krankheiten |
| Versandbedingung | Trockeneis |