Learn More
Brand™ PCR Combo Pack PROMO
Zusätzliche Einsparungen gegenüber dem Einzelkauf von Platten und Folien. Zum Brand™ PCR-Platten-Angebotspaket gehören 96-Well PCR-Platten in verschiedenen Rand- und Profiltypen sowie eine hochwertige qPCR-Versiegelungsfolie.
293.00 CHF
Spezifikation
Menge | 50/Pckg. |
---|---|
Anzahl Wells | 96 |
Format | 96-Well |
Produkttyp | PCR-Kombinationspackung |
Includes: 96-Well PCR-Platten, PCR-Verschlussfolie
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15504419
|
Brand™
781231 |
PCR-Platten ohne Rahmen |
293.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15514419
|
Brand™
781232 |
Platten mit niedrigem Profil und erhöhtem Rand |
293.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15524419
|
Brand™
781233 |
Erhöhte Platten mit Halbrand und niedrigem Profil |
293.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15534419
|
Brand™
781234 |
Platten mit Standardprofil |
293.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15594409
|
Brand™
781230 |
Platten ohne Rand mit niedrigem Profil |
293.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Transparente PCR/qPCR-Premiumplatten- 96-Well
- Mit Stehrand, ohne Stehrand oder mit Halbrand
- Niedriges, standardmäßiges oder erhöhtes Randprofil
- Extrem dünne Wände für schnelle und konstante Wärmeübertragung
- Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
- Kein Verziehen, kein Wackeln, automatisierungstauglich
- Hochtransparent für qPCR
- Zum Abdichten festdrücken
- Praktische Endlaschen
- Keine lästigen Klebstoffreste
Spezifikation
50/Pckg. | |
96 | |
96-Well | |
PCR-Kombinationspackung |