Learn More
Brand™ PCR Combo Pack PROMO
Zusätzliche Einsparungen gegenüber dem Einzelkauf von Platten und Folien. Zum Brand™ PCR-Platten-Angebotspaket gehören 96-Well PCR-Platten in verschiedenen Rand- und Profiltypen sowie eine hochwertige qPCR-Versiegelungsfolie.
Marke:  Brand™ 781232
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15514419
  • 293.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 96-Well PCR-Platten, PCR-Verschlussfolie
Beschreibung
Beschreibung
Transparente PCR/qPCR-Premiumplatten
  • 96-Well
  • Mit Stehrand, ohne Stehrand oder mit Halbrand
  • Niedriges, standardmäßiges oder erhöhtes Randprofil
  • Extrem dünne Wände für schnelle und konstante Wärmeübertragung
  • Frei von DNase, DNA, RNase und Endotoxinen
  • Kein Verziehen, kein Wackeln, automatisierungstauglich
Inklusive qPCR PCR-Versiegelungsfolie:
  • Hochtransparent für qPCR
  • Zum Abdichten festdrücken
  • Praktische Endlaschen
  • Keine lästigen Klebstoffreste
Spezifikation
Spezifikation
Platten mit niedrigem Profil und erhöhtem Rand
96
PCR-Kombinationspackung
50/Pckg.
96-Well