Learn More
Novus Biologicals™ PCDHGB1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | PCDHGB1 |
| Synonym | MGC119466, MGC119467, MGC119469, PCDH-GAMMA-B1, protocadherin gamma subfamily B, 1, protocadherin gamma-B1 |
| Gensymbol | PCDHGB1 |