Learn More
Descrizione
PCDHA10 Polyclonal antibody specifically detects PCDHA10 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | PCDHA10 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | CNR8, CNRN8, CNRS8, CRNR8, KIAA0345-like 4, ortholog to mouse CNR8, PCDH-alpha-10, PCDH-ALPHA10, protocadherin alpha 10, protocadherin alpha-10 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 130-210 of human PCDHA10 (NP_114066.1). PRFSVTEQKLSIPESRLLDSRFPLEGASDADVGENALLTYKLSPNEYFVLDIINKKDKDKFPVLVLRKLLDREENPQLKLL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?