missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) Mouse, Clone: PCRP-PAX5-1B7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) |
---|---|
Klon | PCRP-PAX5-1B7 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920608
|
EnquireBio
5079-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910608
|
EnquireBio
5079-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human PAX5 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
42kDa |
PCRP-PAX5-1B7 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
5079 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nucleus | |
Raji, DAUDI or Ramos Cells. Tonsil, spleen, Lymph Node or Colon Carcinoma. |