Learn More
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) Mouse, Clone: PCRP-PAX5-1B7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 5079-MSM1-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) | |
| Nucleus | |
| PCRP-PAX5-1B7 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 42kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 5079 | |
| IgG1 |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human PAX5 protein | |
| Raji, DAUDI or Ramos Cells. Tonsil, spleen, Lymph Node or Colon Carcinoma. | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PAX5 / BSAP (Early B-Cell Marker) Mouse, Clone: PCRP-PAX5-1B7, enQuireBio™ > 20 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur