Learn More
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli-Vektor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12846486 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vektor unitSize
12846486 pASK-IBA6C 5 Mikrogramm
12806486 pASK-IBA2C 5 Mikrogramm
12826486 pASK-IBA4C 5 Mikrogramm
12836486 pASK-IBA5C 5 Mikrogramm
12856486 pASK-IBA7C 5 Mikrogramm
12816486 pASK-IBA3C 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12846486 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21325000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
pASK-IBA E. coli-Expressionsvektoren, die eine Strep-tag™II- und Chloramphenicolresistenz codieren
pASK-IBA Vektoren sind klassische Klonierungsvektoren, die für die periplasmatische oder zytoplasmatische E. coli-Expression rekombinanter Proteine entwickelt wurden, wobei der Strep-tag™II mit dem C- oder N-Terminus fusioniert ist.Sie tragen die Chloramphenicol-Resistenzkassette für die Auswahl transformierter E. coli-Zellen, einen F1- und Cole1-Ursprung für eine hohe Plasmid-Kopienzahl, eine mehrfache Klonierungsstelle mit Erkennungsstellen für mehrere häufig verwendete Restriktionsenzyme (z. B. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) und den induzierbaren Tetracyclin-Promotor/-Operator für die regulierte Expression von Proteinen.Einige tragen das ompA-Signal für die periplasmatische Sekretion des rekombinanten Proteins. Der Vektor kann mit jedem E. coli-Stamm kombiniert werden, da der tet-Promotor unabhängig vom genetischen Hintergrund von E. coli arbeitet.Die Expression des rekombinanten Proteins wird durch Zugabe von Anhydrotetracyclin induziert, einem Derivat von Tetracyclin, das keine antibiotische Aktivität aufweist.Während der Sekretion in den periplasmatischen Raum wird die ompA-Signalsequenz abgespalten.
Spezifikation
Format Suspension
Promoter Tet
Lagerungspuffer TE-Puffer
Bakterielle Antibiotikaresistenz Chloramphenicol
Expressionssystem E. coli
Protein-Tag-Position (zu Ihrem Gen) C-Terminal
Replikationsursprung F1- und ColE1-Ursprung
Größenbereich Ca. 3 kb
Spezielle Elemente ompA-Signal für periplasmatische Sekretion
Proteinmarkierung Strep-tag™II
Klonierungsmethode Direktes Klonen
Konzentration 250 ng/μl
Vektor pASK-IBA6C