Beschreibung
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Parvin gamma |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 8C5.2 |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | gamma-parvin, parvin, gamma |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |