Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
39.40 CHF - 69.65 CHF
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11719739
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31320-14
1/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11781999
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31320-16
1/4 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11712009
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31320-20
1/2 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11791999
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
31320-17
3/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
  • Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
PFA
Durchsichtig
Autoklavierbar
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter