Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Artikelnummer. 11719739
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11719739
Marke: Cole-Parmer™ 3132014
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
  • Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PFA
Schlauchgröße 1/8 Zoll
Auslassanschluss 1/8 x 1/8 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Gewindegröße 1/8 in. NPT(M)
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Winkeladapter mit Gewinde und Überwurfmutter