Learn More
Panendothelial Cell Antigen Antibody (MECA-32), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
449.00 CHF - 683.00 CHF
Spezifikation
Antigen Panendothelial Cell Antigen
Klon MECA-32
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18722853
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NB100-77668AF488
0.5 mL
683.00 CHF
0.50 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18711510
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-77668AF488SS
0.1 mL
449.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Panendothelial Cell Antigen Monoclonal antibody specifically detects Panendothelial Cell Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
Panendothelial Cell Antigen
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Alexa Fluor 488
Rat
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
50mM Sodium Borate
84094
IgG2a κ
Protein G purified
MECA-32
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
FELS, Fenestrated endothelial-linked structure protein, gp68, MECA32, MECA-32, Panendothelial Cell Antigen, plasmalemma vesicle associated protein, Plasmalemma Vesicle Protein 1, PV-1 protein
Mouse lymph node stromal cells.
Primary
Store at 4°C in the dark.