missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pan Cadherin Antibody (GT2610), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18311835 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18311835 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18311835 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP313558

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

pan Cadherin Monoclonal antibody specifically detects pan Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen pan Cadherin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GT2610
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Arc-1, cadherin 1, E-cadherin (epithelial), cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial), cadherin-1, calcium-dependent adhesion protein, epithelial, CAM 120/80, CD324, CD324 antigen, CDHE, cell-CAM 120/80, ECAD, E-cadherin, Epithelial cadherin, LCAM, UVOE-Cadherin, uvomorulin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human pan Cadherin. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 999
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.