Learn More
Paclitaxel, 99.5+%, Thermo Scientific™
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) is a microtubule inhibitor produced from the extract of the Pacific yew tree.
140.65 CHF - 743.58 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 33069-62-4
Summenformel C47H51NO14
Molekulargewicht (g/mol) 853.92
MDL-Nummer MFCD00869953
InChI-Schlüssel RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonym paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
IUPAC-Name (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15495039
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.13 CHF
140.65 CHF / 100 Milligramm
Sparen 16.48 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15405049
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.ME
500mg
459.25 CHF
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15485039
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.03
1g
743.58 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
  • Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
  • Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
  • Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
  • It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33069-62-4
853.92
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
133640187
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C47H51NO14
MFCD00869953
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Spezifikation
Paclitaxel
C47H51NO14
1420457
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
133640187
≥99.5%
33069-62-4
MFCD00869953
14,6982
Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer.
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
853.92
853.91
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H341-H361-H318-H302-H312-H332-H335-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P342+P311-P363-P501c
H302+H312+H332-H318-H334-H335-H361
missing translation for 'rtecsNumber' : DA8340700
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
Produktidentifikator
  • Paclitaxel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel