Learn More
Paclitaxel, 99.5+%, Thermo Scientific™
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) is a microtubule inhibitor produced from the extract of the Pacific yew tree.
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62734.03
Menge 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485039
  • 743.58 CHF / 1 Gramm
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
  • Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
  • Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
  • Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
  • It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
33069-62-4
853.92
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
133640187
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C47H51NO14
MFCD00869953
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Especificaciones
Paclitaxel
C47H51NO14
1g
14,6982
Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer.
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
853.92
853.91
33069-62-4
MFCD00869953
1420457
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
133640187
≥99.5%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.