Learn More
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PABPC1 PABP
Klon 3D8B5
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16869025
Unterlagen ansehen
Proteintech
66809-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16859025
Unterlagen ansehen
Proteintech
66809-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The PABPC1, PABP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PABPC1, PABP. This antibody recognizes human, rat antigen. The PABPC1, PABP antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PABPC1 PABP
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
26986
Primary
3D8B5
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat
IgG1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech