Learn More
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66809-1-IG-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16859025
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
The PABPC1, PABP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PABPC1, PABP. This antibody recognizes human, rat antigen. The PABPC1, PABP antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PABPC1 PABP
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
3D8B5
Unconjugated
150 μL
26986
IgG1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PABPC1 PABP Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D8B5, Proteintech > 150 μL