missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2Y6/P2RY6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18311471 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
18311471 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18311471 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2823010.1ML

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

P2Y6/P2RY6 Polyclonal specifically detects P2Y6/P2RY6 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen P2Y6/P2RY6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 2% sucrose
Gen-Alias G-coupled nucleotide receptor, MGC15335, P2 purinoceptor, P2Y6 receptor, P2Y6P2Y purinoceptor 6, pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human P2RY6
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cytokine Research, GPCR, Plasma Membrane Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5031
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.