missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | p120-catenin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | M356 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Zusammensetzung | PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol |
| Gen-Alias | Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Clone M356 was generated from a phospho-p120-catenin (Tyr-228) synthetic peptide containing amino acid residues around tyrosine 228 of human p120-catenin. This peptide sequence is highly conserved in rat and mouse p120-catenin. [UniProt# O60716] |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?