missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxytocin/Neurophysin I Antibody (OTI5G4), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18108735 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18108735 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18108735 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273178AF700

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Oxytocin/Neurophysin I Monoclonal specifically detects Oxytocin/Neurophysin I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Oxytocin
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5G4
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias MGC126890, MGC126892, neurophysin I, OT, OT-NPI, oxytocin, prepro- (neurophysin I), oxytocin, prepropeptide, oxytocin-neurophysin 1, oxytocin-neurophysin I, preproprotein
Gensymbole OXT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-125 of human Oxytocin (NP_000906) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5020.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.