Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C.L.E.D. Mittel
Isolieren, zählen und differenzieren Sie Harnwegspathogene mit diesem Elektrolyt-bereinigtem Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0301B
Additional Details : Gewicht : 0.53280kg
Beschreibung
Isolieren, zählen und differenzieren Sie Harnwegspathogene mittels Thermo Scientific™ Oxoid™ C.L.E.D.- Medium (dehydriert). Cystine-Lactose-Elektrolyt-Deficient-(CLED)-Medium, das eine gute Differenzierung von Kolonien und klare diagnostische Merkmale bietet und aufgrund seiner Elektrolytearmut der Formulierung die Schwarmbildung von Proteus spp. verhindert.
Isolieren, zählen und differenzieren Sie Harnwegspathogene mit diesem traditionellen Medium der Harnbakteriologie, das eine wertvolle, nicht hemmende Diagnostik für Plattenkulturen bietet.
- Bietet eine einfache Differenzierung von Kolonien, da Escherichia coli als gelb-undurchsichtige Kolonien erscheinen, Proteus durchsichtig-blaue Kolonien bilden, Salmonellen als mattgrüne Kolonien erscheinen und Staphylokokken hingegen tiefgelbe Kolonien bilden.
- Verhindert das Schwärmen von Proteus-Spezies aufgrund des elektrolytarmen CLED-Mediums.
C.L.E.D. -Medium fand erfolgreiche Verwendung in dem Verfahren „Dip-inoculum Transport Medium“ (Impfösekultur-Transportmedium) (Mackey AND Sandys1,2).
Eine Variante dieses Verfahrens wurde von Guttman und Naylor beschrieben.3 Bei dieser Variante werden medienbeschichtete Objektträger verwendet.
Diese Verfahren vermeiden falsche bakteriologische Ergebnisse im Zusammenhang mit Verzögerungen beim Transport der Urinproben ins Labor und ermöglichen eine klinisch genaue routinemäßige differentielle Ermittlung von Keimzahlen. Die Verfahren eignen sich daher sowohl für den Hausarzt als auch für die Arbeit im Krankenhaus, einschließlich des Screenings von antenatalen Proben auf symptomlose Bakteriurie.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
C.L.E.D. Mittel | |
Trockennährmedien | |
Für 13.8 l-Medium |
Pulver | |
500 g |