Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C.L.E.D. Mittel
Isolieren, zählen und differenzieren Sie Harnwegspathogene mit diesem Elektrolyt-bereinigtem Medium.
247.00 CHF - 1140.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | C.L.E.D. Mittel |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Trockennährmedien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10600145
|
Thermo Scientific™
CM0301B |
500 g |
247.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12701490
|
Thermo Scientific™
CM0301R |
2,5 kg |
1140.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Isolieren, zählen und differenzieren Sie Harnwegspathogene mittels Thermo Scientific™ Oxoid™ C.L.E.D.- Medium (dehydriert). Cystine-Lactose-Elektrolyt-Deficient-(CLED)-Medium, das eine gute Differenzierung von Kolonien und klare diagnostische Merkmale bietet und aufgrund seiner Elektrolytearmut der Formulierung die Schwarmbildung von Proteus spp. verhindert.
Isolieren, zählen und differenzieren Sie urinäre Krankheitserreger mit diesem traditionellen bakteriologischen Medium der Harnwege, das eine wertvolle nicht-inhibitorische Diagnose für die Plattenkultur bietet.
- Bietet eine einfache Differenzierung von Kolonien, da Escherichia coli als gelb-undurchsichtige Kolonien erscheinen, Proteus durchsichtig-blaue Kolonien bilden, Salmonellen als mattgrüne Kolonien erscheinen und Staphylokokken hingegen tiefgelbe Kolonien bilden.
- Verhindert das Schwärmen von Proteus-Spezies aufgrund des elektrolytarmen CLED-Mediums.
C.L.E.D. Das Medium wurde erfolgreich in der Dip-inoculum Transport Medium Methode (Mackey und Sandys1,2) eingesetzt.
Eine Variante dieser Methode wurde von Guttman und Naylor3 beschrieben, die Medium-beschichtete Objektträger verwendeten.
Diese Methoden überwinden falsche bakteriologische Ergebnisse, die mit einer Verzögerung beim Transport der Urinproben zum Labor verbunden sind, und ermöglichen eine klinisch genaue routinemäßige Differentialdiagnose. Die Verfahren eignen sich daher sowohl für den Hausarzt als auch für die Arbeit im Krankenhaus, einschließlich des Screenings von antenatalen Proben auf symptomlose Bakteriurie.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
C.L.E.D. Mittel | |
Pulver | |
Trockennährmedien |