Learn More
WTW™ SET für 2 Meßstellen: 2 OxiTop™-Meßköpfe OxiTop™ .
Ein vollständiges RESPIROMETRIC-Messsystem für die BSB-Selbstkontrolle mit unverdünnten Proben mit Bereichen von bis zu 4,000 mg/l BSB.
666.60 CHF - 1881.77 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LED |
---|---|
Bereich | 0 bis 4000 mg/l BSB |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Respirometrische Selbstkontrollmessung |
Beschreibung
- Einfache Handhabung ohne Verdünnungsserie
- Datensicherheit durch integrierten Messwertspeicher
- Geeignet für die sofortige Nutzung
- &Basierend auf dem Druckmanagement in einem geschlossenen System verbrauchen die Mikroorganismen in der Probe den Sauerstoff und erzeugen dabei CO2
- OxiTop™ Köpfe haben eine AutoTemp Funktion
- Automatisches Speichern von 5 Messwerten, manuelles Auslesen von Werten nach 5 Tagen
Spezifikation
LED | |
0 bis 4000 mg/l BSB | |
Respirometrische Selbstkontrollmessung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ SET für 2 Meßstellen: 2 OxiTop™-Meßköpfe OxiTop™ .