Learn More
WTW™ SET für 2 Meßstellen: 2 OxiTop™-Meßköpfe OxiTop™ .
Beschreibung
- Einfache Handhabung ohne Verdünnungsserie
- Datensicherheit durch integrierten Messwertspeicher
- Geeignet für die sofortige Nutzung
- &Basierend auf dem Druckmanagement in einem geschlossenen System verbrauchen die Mikroorganismen in der Probe den Sauerstoff und erzeugen dabei CO2
- OxiTop™ Köpfe haben eine AutoTemp Funktion
- Automatisches Speichern von 5 Messwerten, manuelles Auslesen von Werten nach 5 Tagen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | OxiTop™ Set-2 Manuelle Messeinheit |
| Displaytyp | LED |
| Bereich | 0 bis 4000 mg/l BSB |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Respirometrische Selbstkontrollmessung |
| Enthält | 2 OxiTop™ Messköpfe (gelb, grün), 2 PF600-Probenflaschen, 2 GK600-Gummihülsen und 2 RST600-Magnetrührer |