Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 und A6 Wide-Gel-Elektrophoresesystem, 1-Zahn-Wandkamm
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Fisherbrand™ D3-14-, A3-1- und A6-Breit-Gel-Elektrophoresesystem-Kämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ D3-MT2C
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11997585
  • 85.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Fisherbrand™ D3-14-, A3-1- und A6-Breit-Gel-Elektrophoresesystem-Kämmen. Diese MicroWell- und Wand-Kämme sind robuste einteilige Einheiten für die Verwendung mit den breiten D3-14, A3-1 und A6-Gel-Elektrophoresesystemen.
Bestellinformationen:
  • Kat. Nr.: D3-MTC, -MTD, -MT2C und -MT2D haben 8- und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1x) und (2x) Kämme
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterkamm
Kämme
1 mm
Owl™ D3-14, A3-1 und A6 Wide Gel-Elektrophoresesysteme
50 (2X)