Learn More
Thermo Scientific™ D3-14, A3-1 und A6 Wide-Gel-Elektrophoresesystem, 1-Zahn-Wandkamm
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Fisherbrand™ D3-14-, A3-1- und A6-Breit-Gel-Elektrophoresesystem-Kämmen.
83.30 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mikrotiterkamm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ D3-14, A3-1 und A6 Wide Gel-Elektrophoresesysteme |
Typ | Kämme |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11997585
|
Thermo Scientific™
D3-MT2C |
Mikrotiterkamm | 50 (2X) | 1 mm |
85.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11902975
|
Thermo Scientific™
D3-MT2D |
Mikrotiterkamm | 50 (2X) | 1.5 mm |
83.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11987585
|
Thermo Scientific™
D3-MTC |
Mikrotiterkamm | 25 (1X) | 1 mm |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11992965
|
Thermo Scientific™
D3-MTD |
Mikrotiterkamm | 25 (1X) | 1.5 mm |
83.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit den Fisherbrand™ D3-14-, A3-1- und A6-Breit-Gel-Elektrophoresesystem-Kämmen. Diese MicroWell- und Wand-Kämme sind robuste einteilige Einheiten für die Verwendung mit den breiten D3-14, A3-1 und A6-Gel-Elektrophoresesystemen.
Bestellinformationen:
- Kat. Nr.: D3-MTC, -MTD, -MT2C und -MT2D haben 8- und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1x) und (2x) Kämme
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Mikrotiterkamm | |
Owl™ D3-14, A3-1 und A6 Wide Gel-Elektrophoresesysteme | |
Kämme |