Learn More
IKA™ Temperatursensor für Overhead-Rührer
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
3 mm
6 mm
Temperatur (metrisch):
Bis zu 290 °C
Bis zu 350 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Eintauchtiefe:230 mm
- Material:Edelstahl (AISI 316 Ti)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ EUROSTAR, MINISTAR und MICROSTAR Control Rührwerke |
| Immersionslänge | Bis zu 230 mm |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 350 °C |
| Material | AlSI 316 Ti |