Learn More
Heidolph™ Ovale Rührstäbe, 10 mm
Artikelnummer. 17302740 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17302740 10 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17302740 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5095400000
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch einen ovalen Magnetkern steht bei diesen Rührstäben mehr Kraft zur Verfügung als bei solchen mit einem zylindrischen Magnetkern.
  • Geeignet für den Einsatz in Rundkolben (z. B. für Reaktionsgemische)
  • Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet eine vollständige Vermischung
  • Maximale Rührleistung (H2O): 25 bis 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,39 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen von Flüssigkeiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Rundkolben
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge 25 x 3 Stäbe
Form Oval
Typ Magnetrührstab