Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab, Set
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Form:
Oval
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 95 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Enthält | 13 ovale Rührstäbe 2 davon 20x10, 25x12, 30x16, 35x16, 40x20, 50x20, 1 davon 70x20 mm |
| Breite (metrisch) | 95 mm |
| Länge (metrisch) | 195 mm |
| Mehr anzeigen |