Beschreibung
ORL1/OPRL1 Polyclonal antibody specifically detects ORL1/OPRL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ORL1/OPRL1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | Kappa-type 3 opioid receptor, KOR-3MGC34578, nociceptin receptor, NOCIR, OORORL1kappa3-related opioid receptor, opiate receptor-like 1, Orphanin FQ receptor |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 270-370 of human ORL1/OPRL1 (NP_000904.1). AVFVGCWTPVQVFVLAQGLGVQPSSETAVAILRFCTALGYVNSCLNPILYAFLDENFKACFRKFCCASALRRDVQVSDRVRSIAKDVALACKTSETVPRPA |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |