missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORL1/OPRL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18657100 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18657100 0.02 mL 0.02 Milliliter
18685290 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18657100 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2933270.02ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ORL1/OPRL1 Polyclonal antibody specifically detects ORL1/OPRL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ORL1/OPRL1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Kappa-type 3 opioid receptor, KOR-3MGC34578, nociceptin receptor, NOCIR, OORORL1kappa3-related opioid receptor, opiate receptor-like 1, Orphanin FQ receptor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 270-370 of human ORL1/OPRL1 (NP_000904.1). AVFVGCWTPVQVFVLAQGLGVQPSSETAVAILRFCTALGYVNSCLNPILYAFLDENFKACFRKFCCASALRRDVQVSDRVRSIAKDVALACKTSETVPRPA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4987
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.