Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™AQ3700 AQUAfast™-Photometer
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
38.10 CHF - 1938.80 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15761617
|
Thermo Scientific™
AC3SR24 |
Dichtungsring für 24 mm-Fläschchen |
38.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12708725
|
Thermo Scientific™
AQ3700 |
Kolorimeter |
1938.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
Die Software führt Sie so durch die Testschritte, dass die Konformität und Konsistenz bei der Sammlung Ihrer wichtigen Testergebnisse gewährleistet ist.
Das Photometer Orion AQ3700 misst viele neue Parameter wie z. B. Nährstoffe, Desinfektionsmittel und viele weitere Tests, die immer wichtiger werden, um die Menschen und die Umwelt zu schützen.Bei Nährstofftests für Stickstoff und Phosphor sowie anderen Reaktionstests kann die Bestimmung der Konzentration der vorhandenen Spezies sehr wichtig sein, um die Prozesse auf ein korrektes Gleichgewicht einzustellen. Mit dem Angebot eines breiten Spektrums an Desinfektionsmitteltest in verschiedene Formaten erweitern wir unser Angebot für eine Vielzahl von Industrien.
Eine große grafische Anzeige mit Schritt- für- Schritt- Anleitungen für den Anwender, automatischer Countdown bis zur Messung und viele weitere Funktionen gewährleisten, dass die Ergebnisse von Schicht zu Schicht einheitlich bleiben. Um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten, sollten nur Thermo Scientific Orion- Reagenzien verwendet werden.
Es stehen die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Polnisch zur Auswahl; weitere Sprachen können über den RJ 45- Anschluss heruntergeladen werden.
AQ3700
4 AA- Batterien
- Abwasser
- Trinkwasser
- Nährstoffüberwachung
- Umwelt- Tests
- Lebensmittel und Getränke
- industrielle Anwendungen
Spezifikation
5°bis 40 °C |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.