Learn More
Thermo Scientific™ Orion ™AQ3700 AQUAfast™-Photometer
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
Marke: Thermo Scientific™ AQ3700
Additional Details : Gewicht : 5.89670kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion AQ3700 AQUAfast- Photometer bietet ein breites Sortiment an vorprogrammierten Methoden für alle Ihre Testanforderungen.
Die Software führt Sie so durch die Testschritte, dass die Konformität und Konsistenz bei der Sammlung Ihrer wichtigen Testergebnisse gewährleistet ist.
Eigenschaften:
- Breite Palette an Desinfektionsmitteln in verschiedenen Formaten, um unserAngebot für eine Vielzahl von Branchen zu erweitern
- Großes Grafikdisplay mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Automatischer Countdown bis zur Messung
- Konsistente Ergebnisse von Schicht zu Schicht
- Wählbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Polnisch mit anderen Sprachen, die über RJ 45-Anschluss hochgeladen werden können
Erfordert:
- 4 Batterien der Größe „AA“
Empfohlen für:
- Abwasser
- Trinkwasser
- Nährstoffüberwachung
- Umweltanalytik
- Nahrungsmittel und Getränke
- Industrielle Anwendungen
Spezifikation
2 % des Maximalwerts | |
FCC-Teil 15; CE | |
AA | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch | |
AQUAfast | |
430, 530, 560, 580, 610, 660 nm | |
Zifferntasten, EIN/AUS, Nach oben, Nach unten, Eingabe, Timer, Null, Test, Cal, Modus, Speichern, Umschalttaste und 3 Funktionstasten | |
Pulver, Tablette, Flüssigkeit, Reagenzröhrchen, Aufschlussröhrchen. Farb- und Trübungstests sowie Tests auf suspendierte Feststoffe erfordern keine Reagenzien | |
10 ml | |
Bis zu 90 und 10 benutzerdefinierte programmierte Methoden |
ja | |
Runde COD-Aufschlussgefäße, 13 mm, 16 mm, 24 mm und 16 mm | |
Grafisch | |
6x LED | |
Kolorimeter | |
Interner RJ45-Anschluss | |
IRDA | |
±0,005 A | |
5°bis 40 °C |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.