Learn More
Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode mit gehärteter Spitze
Die Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Marke: Thermo Scientific™ 8104SC
312.94 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.26000kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
Die 8104BN Ross pH-Kombinationselektrode mit gehärteter Spitze funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt, mit einer Drift von weniger als 0,002 pH pro Tag und minimierter Neukalibrierung.- Material: Glaskörper
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Interne Referenz: ROSS
- Diaphragma: Keramik
- Abmessungen: 120 × 12mm
- pH-Genauigkeit: 0,01
- Fülllösung: 810007
- Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
Spezifikation
Mit robuster Glühlampe | |
keramisch | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode mit robuster Kugel, Schraubanschluss | |
3M KCl | |
ROSS | |
32 ° bis 212 ° F |
Schraubverschluss | |
Glasgehäuse | |
0 °C° bis 100 °C° | |
< 0.002pH/day | |
Standard pH-Messgerät, mit separatem Kabel mit Schraubverschluss | |
0,01 | |
16mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.