Learn More
Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode mit gehärteter Spitze
Die Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
356.30 CHF - 417.50 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mit robuster Glühlampe
Diaphragma keramisch
Material Glasgehäuse
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 100 °C°
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10438722
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
8104SC
Schraubverschluss
356.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10054690
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
8104BN
BNC Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8104BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
  • Material: Glaskörper
  • pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
  • Internes Bezugssystem: ROSS
  • Diaphragma: Keramik
  • Abmessungen: 120 x 12 mm
  • Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: 810007
  • Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
  • Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
  • Gehärtete Spitze für robuste Laboreinsätze und genaue Qualitätskontroll- Messungen
  • Kappendurchmesser: 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
Mit robuster Glühlampe
Glasgehäuse
0 °C° bis 100 °C°
3M KCl
0,01
16mm
keramisch
0 bis 14
< 0.002pH/day
ROSS
32 ° bis 212 ° F
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.