missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORC6L Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18740433 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18740433 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18740433 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10074620AF594

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ORC6L Polyclonal antibody specifically detects ORC6L in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ORC6L
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ORC6Lorigin recognition complex, subunit 6 homolog-like (yeast), origin recognition complex subunit 6, origin recognition complex, subunit 6, origin recognition complex, subunit 6 like (yeast)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 230 and 252 of human origin recognition complex subunit 6 using the numbering given in entry NP_055136.1 (GeneID 23594).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23594
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.